Acide 3-nitroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
443180100
ACRO443180100EA 150 EUR InStock
ACRO443180100
Acide 3-nitroanthranilique 97%
3-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024261
Numéro CAS: 606-18-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité