Clindamycin hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
443510100
ACRO443510100EA 103 EUR InStock
ACRO443510100
Clindamycin hydrochloride 97%
Clindamycin hydrochloride
Formule: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07793327
Numéro CAS: 21462-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité