Paraffine, liquide, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
444180250
ACRO444180250EA 284 EUR InStock
ACRO444180250
Paraffine, liquide, grade Technique
Paraffine
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8012-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.890 g/ml
Viscosity 20 to 80 mm²/s (40°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité