Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol 96%, grade Technique (non dénaturé)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

444190050
ACRO444190050EA 129 EUR InStock
ACRO444190050
Éthanol 96%, grade Technique (non dénaturé)
Éthanol


Formule: C₂H₅OH
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3610 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
E/E 95 to 97 % v/v (calculated)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité