Xylène (mélange d'isomères), grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene
444240050
ACRO444240050EA 48.4 EUR InStock
ACRO444240050
Xylène (mélange d'isomères), grade Technique
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.865 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.860 to 0.875 kg/l
GC ≥98.5 % (Mixture of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité