Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diéthylique stabilisé, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

444260050
ACRO444260050EA 119 EUR InStock
ACRO444260050
Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.714 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.713 to 0.716 kg/l
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité