Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole, 40…65 °C, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

444290050
ACRO444290050EA 54.4 EUR InStock
ACRO444290050
Ether de pétrole, 40…65 °C, grade Technique
Ether de pétrole


Point d'ébullition: 40…65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Boiling point 40 to 65°C (760 mmHg)
Density (15°C) 0.645 to 0.665 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité