Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Hexane (mélange d'isomères), technical

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexanes, Isohexane

444340050
ACRO444340050EA 104 EUR InStock
ACRO444340050
Hexane (mélange d'isomères), technical
Hexane (mélange d'isomères)


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 92112-69-1
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
Density 0.664 to 0.678 kg/l

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..