Acide citrique monohydraté, crystallin, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
444370050
ACRO444370050EA 97.6 EUR InStock
ACRO444370050
Acide citrique monohydraté, crystallin, grade Technique
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder, crystals or granules
Water 7.5 to 9 %
Titration with NaOH 99 to 101 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité