Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde 35% (p/p) dans l'eau stabilisé, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

444380050
ACRO444380050EA 110 EUR InStock
ACRO444380050
Hydrogène peroxyde 35% (p/p) dans l'eau stabilisé, grade Technique
Hydrogène peroxyde


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 108 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.135 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Additional info Stabilized
Titration with KMnO4 33 to 37 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité