Acide chlorhydrique 36%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
444390250
ACRO444390250EA 152 EUR InStock
ACRO444390250
Acide chlorhydrique 36%, grade Technique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 35 to 37 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité