Acide nitrique 60% dans l'eau, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
444400050
ACRO444400050EA 95.9 EUR InStock
ACRO444400050
Acide nitrique 60% dans l'eau, grade Technique
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59 to 63 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité