3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-dioxaborolan-2-yl)-benzamide, 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester
444450050
ACRO444450050EA 317 EUR InStock
ACRO444450050
3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BNO₃
MW: 247,101 g/mol
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663886
Numéro CAS: 188665-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité