2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
444700010
ACRO444700010EA 115 EUR InStock
ACRO444700010
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11856048
Numéro CAS: 1003845-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité