3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-benzenediamine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine, 4-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)BENZENE-1,2-DIAMINE
444760010
ACRO444760010EA 370 EUR InStock
ACRO444760010
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₂
MW: 234,106 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027073
Numéro CAS: 851883-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité