4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
444980010
ACRO444980010EA 374 EUR InStock
ACRO444980010
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester 97%
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250,1400 g/mol
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027074
Numéro CAS: 219489-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité