3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
445050010
ACRO445050010EA 251 EUR InStock
ACRO445050010
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₅
MW: 278,11 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458200
Numéro CAS: 1073371-99-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 90 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité