3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445060010
ACRO445060010EA 279 EUR InStock
ACRO445060010
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₄
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027077
Numéro CAS: 269410-23-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité