4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Isopropyl-4-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperazine
445080010
ACRO445080010EA 294 EUR InStock
ACRO445080010
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₁BN₂O₂
MW: 330,28 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795656
Numéro CAS: 1073354-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 142 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité