1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
445130010
ACRO445130010EA 162 EUR InStock
ACRO445130010
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,1239 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700158
Numéro CAS: 885698-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité