5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)-5-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
445180010
ACRO445180010EA 257 EUR InStock
ACRO445180010
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 95%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄S
MW: 283,15 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12198145
Numéro CAS: 1206641-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Solid
Melting point 164 to 169°C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité