3-Amino-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445290010
ACRO445290010EA 284 EUR InStock
ACRO445290010
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,94 g/mol
Point de fusion: 226…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092925
Numéro CAS: 873566-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité