4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorophenylboronic Acid, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
445390010
ACRO445390010EA 385 EUR InStock
ACRO445390010
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Point de fusion: 304…304.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644472
Numéro CAS: 1150114-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité