4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445400010
ACRO445400010EA 261 EUR InStock
ACRO445400010
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908170
Numéro CAS: 947533-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité