4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluoro-3-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, [4-Fluoro-3-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid, Boronic acid, B-[4-fluoro-3-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-
445460010
ACRO445460010EA 213 EUR InStock
ACRO445460010
4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFN₄O₂
MW: 207,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176533
Numéro CAS: 1009303-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité