1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid, HCl, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid hydrochloride
445490010
ACRO445490010EA 172 EUR InStock
ACRO445490010
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Formule: C₄H₈BClN₂O₂
MW: 162,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972098
Numéro CAS: 1026796-02-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité