Phenylboronic acid neopentyl glycol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
445500050
ACRO445500050EA 97.7 EUR InStock
ACRO445500050
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester 97%
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₁H₁₅BO₂
MW: 190,05 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663851
Numéro CAS: 5123-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité