6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
445520010
ACRO445520010EA 190 EUR InStock
ACRO445520010
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 97%
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MW: 256,1080 g/mol
Point d'ébullition: 130…145 °C (.6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054040
Numéro CAS: 1167418-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité