2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran, (2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
445530010
ACRO445530010EA 387 EUR InStock
ACRO445530010
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₇BO₃
MW: 266,19 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044439
Numéro CAS: 1142363-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité