Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boronic acid, B-[3-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-, [3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester

445560010
ACRO445560010EA 145 EUR InStock
ACRO445560010
3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 96%
3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid


Formule: C₇H₇BN₄O₂
MW: 189,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739100
Numéro CAS: 775351-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité