Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium dihydrogénophosphate dihydraté pour HPLC

Fournisseur: Thermo Scientific

446222500
ACRO446222500EA 54.7 EUR InStock
ACRO446222500
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté pour HPLC
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté


Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Crystals
UV at 254 nm A (1 M in water) =<0.05
pH 4.0 to 4.5
Titration Acid 98.5 to 101.5 %
Water =<24 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité