4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyrazole
446490010
ACRO446490010EA 400 EUR InStock
ACRO446490010
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,077 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226572
Numéro CAS: 52222-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité