2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
446560010
ACRO446560010EA 199 EUR InStock
ACRO446560010
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₆F₃N
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972104
Numéro CAS: 51310-54-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité