(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446690010
ACRO446690010EA 165 EUR InStock
ACRO446690010
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 80 °C (200Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226598
Numéro CAS: 1212734-83-2
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité