Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium fluorure pour biochimie

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

447355000
ACRO447355000EA 167 EUR InStock
ACRO447355000
Sodium fluorure pour biochimie
Sodium fluorure


Formule: NaF
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité