Ammonium dihydrogénophosphate 99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
447382500
ACRO447382500EA 259 EUR InStock
ACRO447382500
Ammonium dihydrogénophosphate 99% pour HPLC
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Water ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.0 (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité