Picolinamidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
448610050
ACRO448610050EA 139 EUR InStock
ACRO448610050
Picolinamidine hydrochloride 97%
Picolinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052271
Numéro CAS: 51285-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité