5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
448670100
ACRO448670100EA 356 EUR InStock
ACRO448670100
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₂H₂BrN₃S
MW: 180,02 g/mol
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464325
Numéro CAS: 37566-39-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité