2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448720010
ACRO448720010EA 456 EUR InStock
ACRO448720010
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061590
Numéro CAS: 660867-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 70 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité