1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448760250
ACRO448760250EA 309 EUR InStock
ACRO448760250
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène 98%
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
MW: 317,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672944
Numéro CAS: 31928-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité