Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Epigallocatechin (du thé vert) 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

448980100
ACRO448980100EA 211 EUR InStock
ACRO448980100
(-)-Epigallocatechin (du thé vert) 95%
(-)-Epigallocatechin


Formule: C₁₅H₁₄O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075939
Numéro CAS: 970-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink to light brown Powder
HPLC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité