Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol 90%, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

449130250
ACRO449130250EA 184 EUR InStock
ACRO449130250
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol 90%, grade Technique
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol


Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 104…106 °C
Densité: 1.36 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013572
Numéro CAS: 431-46-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3290 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité