Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

449150050
ACRO449150050EA 199 EUR InStock
ACRO449150050
2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène 98%
2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₇H₅BrFNO₂
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042918
Numéro CAS: 1958-93-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité