1-Acetylpyrene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Pyren-1-yl)ethanone
449300050
ACRO449300050EA 101 EUR InStock
ACRO449300050
1-Acetylpyrene 97%
1-Acetylpyrene
Formule: C₁₈H₁₂O
MW: 244,29 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021663
Numéro CAS: 3264-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité