Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

449900010
ACRO449900010EA 128 EUR InStock
ACRO449900010
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride 97%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride


Formule: C₇H₁₀Cl₂N₂
MW: 193,0700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607967
Numéro CAS: 147740-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité