2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone
450060050
ACRO450060050EA 261 EUR InStock
ACRO450060050
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene 96%
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279,13 g/mol
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03964189
Numéro CAS: 10262-65-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité