Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition élevée pour spectrométrie de masse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: PFK
450130010
ACRO450130010EA 375 EUR InStock
ACRO450130010
Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition élevée pour spectrométrie de masse
Perfluorokerosene
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.89 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132835
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Suitability (for mass analysis) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité