Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

450230010
ACRO450230010EA 79 EUR InStock
ACRO450230010
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle 98%
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 115 °C (760 mmHg)
Densité: 0.885 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009335
Numéro CAS: 868-57-5
ONU: 3273
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité