Acide sulfurique 25% dans l'eau pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
451050010
ACRO451050010EA 51.2 EUR InStock
ACRO451050010
Acide sulfurique 25% dans l'eau pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1 to 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥25 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.2 ppm
Aluminium (Al) ≤0.05 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Beryllium (Be) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Calcium (Ca) ≤0.2 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Lithium (Li) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Manganese (Mn) ≤0.01 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤0.02 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Strontium (Sr) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0002 % (as SO2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité