Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
451480050
ACRO451480050EA 209 EUR InStock
ACRO451480050
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formule: C5H5Cl2NO2S
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04035552
Numéro CAS: 42899-76-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 % as diethylsulfonamide
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité